Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour de multiples tubes
Maintiennent fermement des tubes et des flacons en verre et en plastique pendant le procédé de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 17654
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
- Fourni par kit de 1 ou 2
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses | |
12,5 mm | |
13650, godets ronds, 13850, godets ronds, scellables avec le bouchon n° 17175, 13855, 2 godets doubles x 1000 ml, 13450, godets ronds scellables avec le bouchon n° 17170 |
32 tubes de 7 ml | |
de 85 à 115 mm | |
1/boîte |