Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour de multiples tubes
Maintiennent fermement des tubes et des flacons en verre et en plastique pendant le procédé de centrifugation.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 17676
Code produit. 11750819
  • 282.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
  • Fourni par kit de 1 ou 2
Spécification
Spécification
Adapter
de 29 à 32 mm
13650, godets ronds, 13850, godets ronds, scellables avec le bouchon n° 17175, 13855, 2 godets doubles x 1000 ml, 13450, godets ronds scellables avec le bouchon n° 17170
7 tubes de 40 à 50 ml
de 90 à 115 mm
2/boîte