Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour de multiples tubes
Maintiennent fermement des tubes et des flacons en verre et en plastique pendant le procédé de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 17362
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pulli Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes /lili Fourni par kit de 1 ou 2 /li/ul/pSpécification
Adaptateur pour centrifugeuses | |
de 25 à 31 mm | |
13190, godet rond, 17347, portoir rond pour 1 flacon de 250 ml, 13350, godet rond avec joint torique 86 x 3 mm, 13550, godet rond avec joint torique (kit de 2) |
5 tubes de 30 ml | |
de 65 à 95 mm | |
2/boîte |