Learn More
Eppendorf™ Godets ronds pour rotor S-4x400
Les godets oscillants adaptés au rotor S-4x400 présentent une forme ronde et une capacité de 400 ml.
Marque: Eppendorf™ 5895182003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adapté au rotor S-4x400
- Forme ronde
- Godet oscillant
- Places variables selon l’adaptateur utilisé
Spécification
Rotor S-4x400 | |
400 mL | |
4 Paquets |