Learn More
Bochem™ Accessoires de cuisine ronds en aluminium
En aluminium. La vaisselle ronde en aluminium Bochem™ est jetable.
28.85€ - 49.80€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Jetable | Jetable |
Matériau | Aluminium |
Forme | Rond |
Type | Boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10274411
|
Bochem™
11613 |
125 ml | 96 mm | 24 mm |
49.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10142171
|
Bochem™
11610 |
28 ml | 64 mm | 13 mm |
28.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Aluminium
- Jetable
- Destiné à un usage unique
Spécification
Plat | |
Aluminium | |
Boîte |
Jetable | |
Rond | |
Destiné à un usage unique |