Learn More
SVL™ Joints sphériques Rotulex™
Joints sphériques ne nécessitant pas de graisse
Marque: SVL™ RF64
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Toutes les voies en verre et en PTFE sont très résistantes aux attaques chimiques
- Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 200°C
- Le système comprend un raccord à bille mâle avec joint torique recouvert de PTFE qui s’insère dans le joint sphérique femelle
- Le joint peut être retenu avec un clip métallique à ressort
- Les composants RM, RF, RO et RC doivent être commandés séparément
Spécification
Joint femelle | |
Joint sphérique | |
64 |
Verre, PTFE | |
5/boîte |