Learn More
SVL™ Joints sphériques Rotulex™
Joints sphériques ne nécessitant pas de graisse
Marque: SVL™ RF35
758.04 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Joints sphériques ne nécessitant pas de graisse
- Toutes les voies en verre et en PTFE sont très résistantes aux attaques chimiques
- Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 200°C
- Le système comprend un raccord à bille mâle avec joint torique recouvert de PTFE qui s’insère dans le joint sphérique femelle
- Les joints peuvent être maintenus à l’aide d’une pince métallique à ressort. Les composants RM, RF, RO et RC doivent être commandés séparément
Spécification
Joint femelle, joint torique recouvert de PTFE, pince métallique à ressort | |
Verre, PTFE | |
Joint sphérique | |
35 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SVL™ Joints sphériques Rotulex™ > Femelle ; taille de l’alésage : 20 mm ; taille du joint : 35
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu