Learn More
Grant Instruments™ Rotor de centrifugeuse interchangeable
Offrent une grande polyvalence grâce à la centrifugation des microplaques et des microtubes. Le rotor de centrifugeuse interchangeable Grant Bio™ est disponible dans une grande variété de types et capacités de rotor.
Marque: Grant Instruments™ R-12-15
This item is not returnable.
View return policy
Description
Offrent une grande polyvalence grâce à la centrifugation des microplaques et des microtubes.Le rotor de centrifugeuse interchangeable Grant Bio™ est disponible dans une grande variété de types et capacités de rotor.
- R-2 : pour 2 plaques de microtitration à 96 puits
- R-6 : pour 6 tubes de 50 ml, avec bouchon
- R-12-10 : pour 12 tubes de 10 à 15 ml à extrémités arrondies, sans bouchons
- R-12-15 : pour 12 tubes de 15 ml, avec bouchons, extrémités coniques
Specifications
à usage général | |
12 x 15 mL | |
Centrifugeuse de paillasse LMC-3000 |