Learn More
Genevac™ Solide pour rotor pour tubes de grand diamètre en verre 18 mm x 150 mm, peut accueillir 40 tubes en aluminium MiVac
Marque:  Genevac™ QRC-18150-040
Code produit. 10018562
  • 2770.58€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Rotor pour MiVac
• Rotor aluminium grande vitesse d'évaporation
• Rotor aluminium pour une meilleure conductivité thermique
• Augmente de 40% à 200% la vitesse d'évaporation par rapport aux rotors en polypropylène
• Particulièrement efficace avec le préchauffage de la cuve
• Rotor miVac Quattro