Learn More
Eppendorf™ Clé de rotor pour A-4-81
Conçus pour être utilisés avec les rotors et centrifugeuses Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5810718309
19.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Clé de rotor de centrifugeuse pour Eppendorf série A-4-81, rotor 4 x 50 ml
Spécification
Clé de rotor | |
Série A-4-81 ; 4 rotors de 50 ml |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Clé de rotor pour A-4-81 > Série A-4-81, rotor 4 x 50 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu