Learn More
Ohaus™ Rotor, hématocrite, 24 capillaires
Rotor angulaire à utiliser avec la microcentrifugeuse Frontier série 5000
Marque: Ohaus™ 30130881
Requires : Microcentrifugeuse Frontier série 5000
Description
ul liCapacité : 24 capillaires/li liForce centrifuge maximale 14 970g/li liVitesse max. : 12 000 tr/min/li /ulPrestations de service
2 ans
Spécification
Rotor, hématocrite, 24 capillaires | |
24 tubes capillaires | |
12 000 tr/min | |
FC5515 | |
Rotor, hématocrite, 24 capillaires (FC5515 uniquement) |
Acier inoxydable | |
14 970 x g | |
0,630 kg | |
90° |