Learn More
Ohaus™ Rotor angulaire, 44 x 1,5/2,0 ml
Rotor angulaire à utiliser avec la microcentrifugeuse Frontier 5000
Marque: Ohaus™ 30130879
Requires : Microcentrifugeuse Frontier série 5000
Description
ul liCapacité :nbsp; 44 x 1,5/2,0 ml/li liForce centrifuge maximale : nbsp; 17 317g/li liVitesse max. : nbsp; 13 500 tr/min/li /ulPrestations de service
2 ans
Spécification
Rotor, Angle, 44x1.5/2.0ml | |
44 x 1,5 / 2,0 mL | |
13,500 rpm | |
FC5515 | |
Angle rotor 44 x 1.5/2.0mL |
Acier inoxydable | |
17,317 x g | |
1.330 kg | |
32/55° |