Learn More
Corning™ Rotor Adapter for LSE™ Mini Microcentrifuge 6770-RT
Corning™ Rotor Adapter comes in three sizes and is for use with Corning Mini Microcentrifuge 6770
20.09€
Spécification
Type | Adaptateur pour rotor |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Mini microcentrifugeuse Corning™ 6770 |
Nb par paquet | 8/boîte |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17213564
|
Corning™
6770-RTA.25 |
0,25 ml |
20.09€
8 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17203564
|
Corning™
6770-RTA.20 |
0,2 ml |
20.09€
8 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17223564
|
Corning™
6770-RTA.5 |
0,5 ml |
20.09€
8 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Corning™ Rotor Adapter comes in three sizes and is for use with Corning Mini Microcentrifuge 6770Spécification
Adaptateur pour rotor | |
Mini microcentrifugeuse Corning™ 6770 | |
8/boîte |