Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoirs nº1481, 1490 et 1495, 30ml
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 1365
Code produit. 12023874
  • 60.70€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Adaptateur pour rotor pour portoirs Hettich
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses Rotofix et Universal
  • Les centrifugeuses Universal peuvent être utilisées à la fois pour les applications standard et spéciales, elles sont économiques et permettent d’obtenir un gain d’espace appréciable dans le laboratoire
  • Les centrifugeuses ROTOFIX sont parfaitement équipées pour les tâches en chimie clinique et elles peuvent également jouer un rôle primordial en cytologie
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
30 mL
110 mm
1
Conique
25 mm
Rotors Hettich avec portoirs n°1481, 1490 et 1495