Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoir nº1425
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 1431
11.86 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur pour rotor pour portoirs Hettich
- Pour une utilisation avec la centrifugeuse Universal 320 / 320 R
- Les centrifugeuses Universal peuvent être utilisées à la fois pour les applications standard et spéciales, elles sont économiques et permettent d’obtenir un gain d’espace appréciable dans le laboratoire
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses | |
7 x 15 ml | |
100 mm | |
7 |
Fond rond | |
14 mm | |
Portoir n° 1425 et rotor libre 1494 pour centrifugeuse universelle 320/320 R |