Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoir nº1425
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 1441
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur pour rotor pour portoirs Hettich
- Pour une utilisation avec la centrifugeuse Universal 320 / 320 R
- Les centrifugeuses Universal peuvent être utilisées à la fois pour les applications standard et spéciales, elles sont économiques et permettent d’obtenir un gain d’espace appréciable dans le laboratoire
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses | |
7 tubes de 4 à 10 ml | |
100 mm | |
7 |
Conique, Sang / urine | |
16 mm | |
Portoir n°1425 et rotor libre 1494 pour la centrifugeuse Universal 320 / 320 R |