Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor
Pour une utilisation avec une variété de tubes et de plaques de différentes formes et tailles.
Marque: Eppendorf™ 5920712004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptateurs pour rotors. Produit pouvant être utilisé avec :ulliDe 5,5 à 12 ml, kit de 2 pièces/lili50 ml, kit de 2 pièces/liliTubes Eppendorf de 5,0 ml et 15 ml, kit de 2 pièces/li/ulSpécification
5,0 ml et 15 ml | |
Pour le rotor S-4x1000 à godets de plaques/tube | |
16 | |
16/64 |
17mm | |
Fond conique | |
3076 x g | |
Tubes Eppendorf coniques 5,0 ml et 15 ml |