Learn More
IKA™ Fuseau standard ROTAVISC
Fuseau standard conçu pour être utilisé avec les viscosimètres IKA™ ROTAVISC.
Marque: IKA™ 0025006829
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Couplage rapide
- Crochet d’attelage
- Filetage gaucher M2.5
Spécification
Broche standard | |
Viscosimètre IKA™ ROTAVISC | |
Fuseau standard SP-2 | |
AISI 316L |