Learn More
IKA™ Ensemble complet ROTAVISC SBS me-vi HELI avec prise UK
GREENER_CHOICE
Les viscosimètres rotatifs SBS (à roulement à billes en acier, à suspension) étendent une grande partie du spectre d’applications de notre gamme de dispositifs IKA ROTAVISC.
Marque:  IKA™ 0010007718
Code produit. 17564066
  • 4330.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Au lieu d’un roulement à bijoux, ces dispositifs sont équipés d’une technologie de roulement à billes spéciale.
  • Ils sont caractérisés par leur excellente robustesse. Prédestinés aux applications avec un débit d’échantillons très élevé, des changements fréquents de fuseaux, un fonctionnement dans des environnements plus difficiles ou même des emplacements de périphériques qui changent souvent.
  • Que ce soit des mesures de viscosité simples ou exigeantes, ROTAVISC vous permet d’obtenir des résultats rapides et précis.
  • Mesure de viscosité en mouvement
  • Le viscosimètre motorisé IKA HELISTAND déplace le viscosimètre monté et son corps rotatif lentement et uniformément de haut en bas dans l’échantillon.
  • Simplicité d’utilisation
  • La navigation intuitive dans les menus vous attend grâce à l’écran TFT de 4,3’’. Un niveau numérique prend également en charge la configuration correcte de la condition de démarrage. Les tâches récurrentes sont facilitées par la simple fonction de rampe.
  • Précision optimale des mesures
  • La précision des viscosimètres rotatifs ROTAVISC pour liquides newtoniens et non newtoniens est de ±1 % de la plage de mesures. La reproductibilité est de ±0,2 %.
  • Vitesse infiniment variable
  • Le viscosimètre ROTAVISC vous permet de régler la vitesse en continu, mais également de spécifier des programmes ou des niveaux de vitesses individuels.
  • Plage de mesures de viscosité : 100 à 40 000 000 mPas
  • Inclus à la livraison
    • Contrôle ROTAVISC SBS me-vi
    • HELISTAND
    • T-SP-SET
    • Kit SP-2
    • PT 100,8
    • Rail de protection
Spécification
Spécification
Viscosimètre
TFT
0,002
-100°C à +300°C
0,7187 mNm
100/240 V
100 à 40 000 000 mPa
0,01
0,01 à 200 tr/min
1 K
50/60 Hz