Learn More
BUCHI Évaporateur rotatif Rotavapor™ R-300, doté d’un système de levage manuel
Dispose d’une conception modulaire pour une extension aisée du R-300 à un système entièrement intégré dans lequel une interface centrale régule chaque composant. L’évaporateur rotatif Rotavapor™ R-300 répond aux exigences les plus élevées en matière de commodité et de polyvalence pour les applications d’évaporation rotative.
4050.00€
Spécification
Poids (métrique) | 13 kg |
---|---|
Tension | 220/240 V |
Capacité (métrique) | 3 kg |
Vitesse | 10 à 280 tr/min |
Dimensions (L x l x H) | 429 x 606 x 717 mm |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15530920
|
BUCHI
11R300151V101 |
Système de levage manuel, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Retrait aisé du flacon et du conduit de vapeur grâce au Combi-Clip facile à utiliser
- Fonctionnement convivial à l’aide de l’élévateur manuel ou électrique ergonomique
- Réglage immédiat de la température de chauffage et de la vitesse de rotation avec des boutons de commande placés de manière intuitive
- Extension prête à l’emploi simple à utiliser au sein d’un système entièrement intégré comprenant une interface centrale, une pompe à vide et un refroidisseur / recycleur selon vos besoins
- Choix entre bain de 5 litres à température élevée et bain de 1 litres à temps de chauffe rapide
- Large gamme d’accessoires utiles disponible : sept ensembles de verre différents, écran de protection, couvercle pour bain chauffant, distillation et détection de mousse automatiques
- Affichage numérique intégré permettant un contrôle précis de la température de chauffage, de la vitesse de rotation et de la position de l’élévateur
- Traçabilité de tous les paramètres du processus, y compris l’enregistrement et la représentation graphique des données grâce à l’interface I-300 Pro
- Alerte instantanée avec messages envoyés directement sur les appareils mobiles en cas d’écart dans le processus (uniquement avec interface I-300 / I-300 Pro)
Spécification
13 kg | |
3 kg | |
429 x 606 x 717 mm | |
10 à 50° | |
Évaporateur rotatif | |
SJ 29/32 |
220/240 V | |
10 à 280 tr/min | |
IP 21 | |
CE ; CSA | |
50/60 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Évaporateur rotatif Rotavapor™ R-300, doté d’un système de levage manuel