Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 avec piège à froid, levage manuel
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
4240.00€ - 8010.00€
Spécification
Poids (métrique) | 13 kg |
---|---|
Tension | 100/240 V |
Vitesse | 10 à 280 tr/min |
À utiliser avec (application) | Évaporateur rotatif |
Surface de refroidissement | 500 cm2 |
Code produit | Marque | Matériau (revêtement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (revêtement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15510780
|
BUCHI
11R300111C001 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301 | N/A | |||||
15520780
|
BUCHI
11R300111C011 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, flacon de Woulff | N/A | |||||
15550780
|
BUCHI
11R300111C041 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300, unité de valve et VacuBox | N/A | |||||
15530780
|
BUCHI
11R300111C021 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
6160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15530890
|
BUCHI
11R300151C051 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox | N/A | |||||
15540780
|
BUCHI
11R300111C031 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox | N/A | |||||
15580880
|
BUCHI
11R300151C001 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305 | N/A | |||||
15590880
|
BUCHI
11R300151C011 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, flacon de Woulff | N/A | |||||
15520890
|
BUCHI
11R300151C041 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300, unité de valve et VacuBox | N/A | |||||
15500890
|
BUCHI
11R300151C021 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
6370.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15560780
|
BUCHI
11R300111C051 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox | N/A | |||||
15510890
|
BUCHI
11R300151C031 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox | N/A | |||||
15570780
|
BUCHI
11R300111C101 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301 | N/A | |||||
15580780
|
BUCHI
11R300111C111 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, flacon de Woulff | N/A | |||||
15510790
|
BUCHI
11R300111C141 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300, unité de valve et VacuBox | N/A | |||||
15590780
|
BUCHI
11R300111C121 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
6295.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15520790
|
BUCHI
11R300111C151 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox | N/A | |||||
15500790
|
BUCHI
11R300111C131 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox | N/A | |||||
15540890
|
BUCHI
11R300151C101 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305 | N/A | |||||
15550890
|
BUCHI
11R300151C111 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, flacon de Woulff | N/A | |||||
15580890
|
BUCHI
11R300151C141 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300, unité de valve et VacuBox | N/A | |||||
15560890
|
BUCHI
11R300151C121 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
6505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15590890
|
BUCHI
11R300151C151 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox | N/A | |||||
15570890
|
BUCHI
11R300151C131 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox | N/A | |||||
Description
- A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
- Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
- Heating Bath B-305 can be used with either water or oil heating fluid
- Central interface compatibility to individually regulate each component
- User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Cold Trap (Dry Ice) condenser
- For distillation of solvents with low boiling points
- Maximum condensation of vapors
- No cooling water is needed, but i.e. dry ice or ice
- Compatible with foam sensor
Smart Distillations
- Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
- Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
- BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
- Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
- A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
- Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
- Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
- The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
- Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
- Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
- Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
- Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Spécification
13 kg | |
10 à 280 tr/min | |
500 cm2 | |
Piège à froid | |
10° à 50° | |
Évaporateur rotatif | |
Rotavapor™ R-300 |
100/240 V | |
Évaporateur rotatif | |
100 W | |
IP 21 | |
Approuvé par CE/CSA | |
50/60 Hz | |
29/32 |