Learn More
BUCHI Système d’évaporateur rotatif Rotavapor™ R-100
Répondez aux besoins essentiels des applications de laboratoire classiques grâce à cet évaporateur rotatif. Les systèmes d’évaporateur rotatif Buchi™ Rotavapor™ R-100 sont intégrés à la pompe à vide V-100, régulés par l’interface I-100 et incluent le refroidisseur / recycleur F-100 ou F-105 en option.
Marque: BUCHI 11100V1121
8796.21 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21992" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système Rotavapor efficace pour petits budgets
- La conception fondamentale répond aux besoins essentiels de l’évaporation
- Longévité élevée grâce à un matériau de haute qualité
- Fonctionnement fiable dû à la conception robuste
- Fonctionnement rapide et ergonomique avec mécanisme de levage manuel doux
- Manipulation des flacons et retrait du conduit de vapeur aisés grâce au Combi-Clip multifonctionnel
- Fonctionnement simple intégrant une interface, une pompe à vide et un refroidisseur / recycleur
- Extensible avec une large gamme d’accessoires et divers ensembles en verre
- Possibilité d’utiliser le bain chauffant indépendant pour d’autres applications
- Inclut : Condenseur, flacons d’évaporation et flacons récepteurs de 1 litre et conduit de vapeur sélectionnés
- Tous les accessoires sont inclus pour une utilisation immédiate
Spécification
Rotavapor de 502 mm, bain de 326 mm | |
Rotavapor de 898 mm, bain de 219 mm | |
Rotavapor de 617 mm, bain de 285 mm | |
20 à 280 tr/min | |
Numérique | |
1500 cm2 | |
Rotavaportrade; R-100, pompe à vide V-100, interface I-100, bain chauffant B-100, câble d’alimentation, ensemble de tubulures de refroidissement et à vide requis, liste de solvants, flacons récepteur et d’évaporation de 1 litre, joint hermétique, conduit de vapeur, condenseur | |
Bain chauffant de 1 700 W, Rotavapor de 30 W, relié au bain chauffant B-100 | |
Vertical | |
0 à 35° (réglable) | |
11100V1121 |
Système d’évaporateur rotatif avec condenseur vertical, revêtement de sécurité P+G et refroidisseur / recycleur | |
220/240 V | |
3 kg | |
20°C à 95°C | |
Évaporation générale en laboratoire | |
Revêtement de sécurité P+G | |
Pompe V-100 | |
Vertical | |
± 2°C | |
CE | |
SJ 29/32 |