Learn More
Heidolph instruments Unités de pompage Rotavac Vario
À utiliser avec Hei-VAP Value et Hei-VAP Advantage. L’unité de pompage Heidolph™ Rotavac Vario est une unité de pompage autonome entièrement contrôlable comprenant un contrôleur de vide.
Marque: Heidolph instruments 591-00142-00
4494.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La pompe à membrane à trois étages est fabriquée à partir de matériaux résistants aux produits chimiques
- Capacité d’aspiration élevée de 1,7 m3/h pour une évacuation plus rapide
- Atteint un vide limite de 5 mbar
- Un contrôle précis du vide évite les chocs et empêche votre solution d’évaporation de mousser
- Peut être associé à un condenseur
Spécification
263 x 193 x 299 mm | |
6 kg | |
Unité de pompage | |
IP65 |