Learn More
Olympus™ Analyseur rotatif, U-AN360-3
Visualisation polarisée complète grâce à cet analyseur à glissière. L’analyseur rotatif Olympus™ U-AN360-3 tourne à 360° et comprend un mécanisme de verrouillage.
Marque: Olympus™ K10017704
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rotative : 360°.
- Plaque de lames.
- Pour les illuminateurs verticaux U-RLA, U-URA.
Spécification
Rotatif | |
Illuminateurs verticaux U-RLA, U-URA |