Learn More
Edwards Vacuum™ Pompes à vide rotatives à palettes
Délivre une excellente pression de vide limite, des vitesses de pompage élevées et des capacités supérieures de manipulation de la vapeur avec un fonctionnement silencieux. Les pompes à vide rotatives à palettes Edwards™ sont équipées d’un interrupteur unique de sélection de mode permettant leur utilisation dans les applications à vide élevé ou à haut débit.
3545.70€ - 3572.20€
Spécification
Niveau sonore | 48 dB(A) |
---|---|
Température (métrique) Max | 40°C |
Fréquence | 50/60 Hz |
Hauteur totale (métrique) | 225 mm |
Pression maximale | 3,0 x 10-2 mbar |
Code produit | Marque | Modèle | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10015450
|
Edwards Vacuum™
A65201903 |
RV3 | 110 à 120/230 V |
3545.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10005450
|
Edwards Vacuum™
A65301903 |
RV5 | 110 à 230 V |
3572.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Double fréquence : 110-120 V ou230 V, 50/60 Hz
- Très silencieux : la pression sonore à1 m est 48 dB(A)
- Conception robuste : meilleure manipulation des vapeurs d’eau, 290 g/h à des pressions de vapeur jusqu’à 80 mbar
- Vanne d’entrée intégrée : la vanne d'arrêt à action rapide empêche l’aspiration inverse d’huile en cas de coupure de courant
- Accessoires disponibles :buse d’échappement et câble secteur
- Applications : appareils d’analyse, cryogénie, fours, dépôt de couches minces, physique des hautes énergies, étuves à vide, évaporation, évaporateurs rotatifs, lyophilisation, forces centrifuges, formage sous vide, appareil de distillation/d’extraction, filtration, hottes/boîte à gants, imprégnation, systèmes à vide élevé de secours.
Spécification
48 dB(A) | |
50/60 Hz | |
3,0 x 10-2 mbar |
40°C | |
225 mm |