Learn More
Nabertherm Four tubulaire rotatif, série RSRB 120 avec régulateur B400
Parfaitement adapté au fonctionnement par lots. La rotation permanente du tube de travail garantit un mouvement constant de la charge. En raison de la forme spéciale du réacteur à quartz à extrémités tubulaires coniques, le lot peut être conservé dans le four tubulaire rotatif et traité à la chaleur pendant de longues périodes.
Marque:  Nabertherm 001483600
Code produit. 15998250
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Température maximale : 1100°C
  • Thermocouple de type K
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Four tubulaire conçu comme modèle de table avec réacteur en verre de quartz à ouverture bilatérale, et doté d’extrémités coniques
  • Le réacteur est retiré pour vider le four tubulaire rotatif. L’entraînement sans courroie et le caisson du four à charnière (température d’ouverture < 180°C) permettent de réaliser un retrait facile
  • Entraînement réglable d’environ 2-45 tr/min
  • Appareillage de connexion et unité de commande séparé du four dans une armoire murale ou sur pied
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
1100°C
500 mm
105 kg
525 x 1145 x 440 mm
106 mm