Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide rosolique
71.66€ - 539.69€
Identifiants chimiques
CAS | 603-45-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H14O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 290.32 |
Numéro MDL | MFCD00001624 |
Clé InChI | FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aurin, rosolic acid, corallin, p-rosolic acid, aurine, spirit aurine, corallin spirit soluble, 4,4'-dihydroxyfuchsone, aurin no. 555, 4-bis 4-hydroxyphenyl methylene cyclohexa-2,5-dienone |
CID PubChem | 5100 |
ChEBI | CHEBI:34544 |
Nom IUPAC | 4-[bis(4-hydroxyphényl)méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-one |
SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)=C1C=CC(=O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10615102
|
Thermo Scientific Chemicals
229830250 |
25 g | Flacon en verre |
71.66€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10461461
|
Thermo Scientific Chemicals
229831000 |
100 g | Flacon en verre |
217.08€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11976921
|
Thermo Scientific Chemicals
229835000 |
500 g | Flacon en verre |
539.69€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
603-45-2 | |
290.32 | |
FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N | |
5100 | |
4-[bis(4-hydroxyphényl)méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-one |
C19H14O3 | |
MFCD00001624 | |
aurin, rosolic acid, corallin, p-rosolic acid, aurine, spirit aurine, corallin spirit soluble, 4,4'-dihydroxyfuchsone, aurin no. 555, 4-bis 4-hydroxyphenyl methylene cyclohexa-2,5-dienone | |
CHEBI:34544 | |
OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)=C1C=CC(=O)C=C1 |
Spécification
Rosolic acid | |
Marron-rouge | |
Authentique | |
MFCD00001624 | |
15,872 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in naoh,koh,70% h2so4 and hcl,freely soluble in alcohol,slightly soluble in ether and chloroform | |
OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)=C1C=CC(=O)C=C1 | |
290.32 | |
CHEBI:34544 | |
Poudre cristalline |
603-45-2 | |
10% max. (110°C, 1 hr) | |
C19H14O3 | |
08,361 | |
aurin, rosolic acid, corallin, p-rosolic acid, aurine, spirit aurine, corallin spirit soluble, 4,4'-dihydroxyfuchsone, aurin no. 555, 4-bis 4-hydroxyphenyl methylene cyclohexa-2,5-dienone | |
FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N | |
4-[bis(4-hydroxyphényl)méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-one | |
5100 | |
290.32 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-041-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Rosolic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only