Learn More
OHAUS™ Agitateur basculant
L’agitateur basculant OHAUS™ est conçu pour les applications qui nécessitent un mouvement semblable à celui d’une scie.
1080.00€ - 1355.00€
Spécification
Angle d’oscillation | 0 à 15° |
---|---|
Plage de températures (métrique) | -10°C à +60°C |
Certifications/Conformité | CE, TUV |
Matériau | Plateforme en aluminium |
Profondeur (impériale) | 16,80 po |
Code produit | Marque | Type de contrôleur | Type de plateforme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de contrôleur | Type de plateforme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15712219
|
OHAUS™
30391989 |
Numérique | 1 niveau |
1200.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15762209
|
OHAUS™
30391954 |
Analogique | 1 niveau |
1080.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15772209
|
OHAUS™
30391961 |
Analogique | 2 niveau |
1355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Contrôle numérique
- Idéal pour le travail de culture cellulaire
- Conçu pour être utilisé dans diverses conditions environnementales
- Réglage électronique de l’inclinaison de 0 à 15°C pendant le fonctionnement de l’unité
- Affichage de la vitesse, de l’angle d’inclinaison et de la durée
- Minuterie avec alarme sonore
- Commande analogique
- Option simple et économique pour tous vos besoins de basculement
- Parfaits pour les applications de culture cellulaire et de transfert et conçus pour être utilisés dans une grande variété de conditions environnementales
- Fourni avec un tapis antidérapant en caoutchouc de 356 x 279 mm
- Contrôle variable de la vitesse, de l’inclinaison et de la durée
- Capacité de 7,3 kg
- Le modèle à deux niveaux double la capacité de fonctionnement
Specifications
0 à 15° | |
CE, TUV | |
16,80 po | |
42,5 x 25,4 x 14 cm | |
14 cm | |
42,50 cm |
-10°C à +60°C | |
Plateforme en aluminium | |
42,50 cm | |
5,50 po | |
16,80 in |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction