Learn More
MP Biomedicals™ RNase Erase™
Vaporisez et rincez pour une surface exempte de RNase. MP Biomedicals RNase Erase™ est précisément formulé pour éliminer complètement la contamination RNase des paillasses, du verre, de l’acier inox et du plastique.
Marke: MP Biomedicals™ 112440204
126.80 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Solution incolore et transparente
- Formulée avec précision
- Décontaminant ribonucléase
- Non toxique
- Conditionné dans une bouteille de pulvérisation réglable pour une utilisation aisée
Spezifikation
Clear | |
Température ambiante (15 à 30°C) | |
Solution |
500 mL | |
500 mL |