Learn More
Epredia™ lames de microscope dépolies Gold Seal™ Rite-On™
Étiquetez les lames facilement et rapidement grâce à ces lames de microscope dépolies en verre dur incolore non corrosif, qui possèdent une extrémité dépolie pour faciliter le marquage.
1376.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Precleaned | Oui |
Largeur (métrique) | 25 mm |
Couleur | Blanc |
Quantité | 72 Slides/Box, 50 Boxes/Case |
Code produit | Marque | Type de coin | Frosted | Épaisseur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de coin | Frosted | Épaisseur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15307940
|
Epredia™
K73050 |
90° | Oui | 1mm | 75 mm | ||||
Description
Étiquetez les lames facilement et rapidement grâce aux lames de microscopes dépolies Thermo Scientific™ Gold Seal™ Rite-On™ en verre dur incolore non corrosif, qui possèdent une extrémité dépolie pour faciliter le marquage.
- La lame réf. 3052-002 est une lame ultra résistante
- Une extrémité est dépolie à l’encre céramique blanche sur 19 mm (0,75 in)
- Les lames sont pré-nettoyées et prêtes à l’emploi
- Les boîtes se transforment en rangements pour lames
Spécification
Verre | |
25 mm | |
72 Slides/Box, 50 Boxes/Case |
Oui | |
Blanc | |
1 in. |