Learn More
RIN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | RIN3 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16810584
|
Proteintech
12709-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16800584
|
Proteintech
12709-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
RIN3 is a member of the RIN family of Ras interaction-interference proteins, which are binding partners to the RAB5 small GTPases (Kajiho et al., 2003 ).Spécification
RIN3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P59729, Q8TB24 | |
217835, 314397, 79890 | |
RIN3 Fusion Protein Ag3390 | |
Primary | |
-20°C | |
RIN3 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Ras and Rab interactor 3, RIN3 | |
Rin3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |