Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité en PP rigide
8.10€ - 28.10€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Description | PP rigide |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour tout un éventail d’applications intérieures et extérieures |
Forme | Triangulaire |
Code produit | Marque | Texte affiché | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11740863
|
Brady™
807743 |
DANGER d’asphyxie | 100 mm | N/A | |||||
11770863
|
Brady™
807746 |
DANGER d’asphyxie | 200 mm | N/A | |||||
11700873
|
Brady™
807749 |
DANGER d’asphyxie | 315 mm | N/A | |||||
11740883
|
Brady™
807769 |
Matières nocives ou irritantes | 100 mm | N/A | |||||
11710893
|
Brady™
807779 |
Oxydant | 100 mm | N/A | |||||
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal danger d'asphyxie
• Signaux de danger
Spécification
PP | |
PP rigide | |
Triangulaire |
1 de chaque | |
Utilisé pour tout un éventail d’applications intérieures et extérieures |