Learn More
Brady™ Panneaux d'interdiction en PP rigide
Marque: Brady™ 807006
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux d'interdiction• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Panneau défense d'utiliser les téléphones cellulaires
Spécification
NF X 08-003-1 et 08-003-3 NX et directive européenne 92/58/CEE | |
1 de chaque | |
315 mm | |
120°C | |
Rond | |
Panneaux magnétiques Disjoncteurs verrouillés |
PP | |
PP rigide | |
Utilisé pour tout un éventail d’applications intérieures et extérieures | |
105 mm | |
Téléphones portables interdits |