Learn More
BINDER™ Port d’accès droit (30 mm)
S’utilise avec : Unités BINDER KB 23, KB 53, KB 115
Marque: BINDER™ 8012-1154
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation sur le côté droit
- Inclut une prise en silicone
- À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone - 30 mm, droite | |
Accessoire ; Port d’accès | |
Bouchon en silicone |
Chambres BINDER KB 23, KB 53, KB 115 | |
À droite | |
30mm |