Learn More
Rifampicine, Fisher BioReagents
Code produit. 10562975
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Verre ambré
Rifampicin
La rifampicine est une rifamycine qui inhibe spécifiquement la polymérase ARN bactérienne dépendante de l’ADN. La polymérase ARN de mammifère n’est pas affectée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13292-46-1
Formule moléculaire C43H58N4O12
Poids moléculaire (g/mol) 822.953
Clé InChI FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Synonyme Rif
CID PubChem 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Rifampicin
Type Rifampicin
Forme physique Solide
Point de fusion 183°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Perte à la dessiccation < 1.0%
Merck Index 15, 8341
Conditionnement Verre ambré
Poids de la formule 822.96
Couleur Orange
Quantité 25 g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rifampin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.