Learn More
Epredia™ Éosine Y 7111 Richard-Allan Scientific™ séries Signature
Créez un contraste visuel de l’hématoxyline idéal grâce à la coloration de contraste éosine Y à action rapide Epredia™ Richard-Allan ScientificTM séries Signature.
34.94€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12677756
|
Epredia™
7111 |
1 pt. | N/A | ||||||
Description
Créez un contraste visuel de l’hématoxyline idéal grâce à la coloration de contraste éosine Y à action rapide Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ séries Signature. Offre une excellente délimitation des composants cytoplasmiques.
- Coloration cytoplasmique vive et éclatante
- Crée trois nuances de rose distinctes
- Contraste des couleurs inégalé entre les noyaux et le cytoplasme
- Plusieurs nuances de rouge et de rose permettent de différencier les muscles, les érythrocytes et le tissu conjonctif
- Une assurance qualité stricte garantit l’homogénéité et la longévité du produit
- Les tests quantitatifs éliminent le besoin de procéder à des ajustements de dilution ou de temps
Disponible en conditionnement de 5 litres
- Réduit de 90 % le plastique
- Réduit les déversements de coloration
- Augmente la stabilité de la coloration
- Économise 35 % d’espace de rangement par rapport aux conditionnements traditionnels
Spécification
Eosin Stain |