Learn More
Epredia™ Acide périodique de Schiff (PAS) Richard-Allan Scientific™
Mettez en évidence les modèles et la présence de carbohydrates spécifiques grâce à la solution d’acide périodique de Schiff (PAS) Epredia™ Richard-Allan ScientificTM
Marque:  Epredia™ 88018
Code produit. 12513647
  • 126.00€ / 500mL
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Mettez en évidence les modèles et la présence de carbohydrates spécifiques grâce à la solution d’acide périodique de Schiff (PAS) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™
  • La coloration du glycogène, de la mucine, des parois fongiques et de certaines membranes basales varie du rose au magenta
  • Les noyaux se colorent en bleu
  • Ce kit comprend : Hématoxyline I, solution d’acide périodique (0,5 %) et réactif de Schiff
Spécification
Spécification
Hématoxyline I
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Hematoxylin 1
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose