Learn More
Epredia™ Hématoxyline Harris modifiée
Utilisez l’hématoxyline de Harris Epredia™ modifiée, un colorant nucléaire régressif, à la fois pour l’histologie et la cytologie.
85.10€ - 114.00€
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
10589618
|
Epredia™
72704 |
1 pt. |
85.10€
4 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10249988
|
Epredia™
72711 |
1 gal. | N/A | ||||||
Description
Utilisez l’hématoxyline de Harris modifiée Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, coloration nucléaire régressive, pour l’histologie et la cytologie.
- La formulation ne contient pas de mercure
- Plus stable que l’hématoxyline Harris classique
Safety and Handling
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Dangers
Hazard Category
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H350-Peut provoquer le cancer.
Precautionary Statement
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: hematoxylin, sodiumiodate, ethyl alcohol, methyl alcohol, diazolidinyl urea, acetic acid, aluminium
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction