Learn More
Epredia™ Coloration ferrique Richard-Allan Scientific™
Détectez la présence de fer ferrique (hémosidérine) dans les préparations histologiques ou hématologiques grâce à la coloration ferrique Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
Marque:  Epredia™ 88014
Code produit. 12573637
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Détectez la présence de fer ferrique (hémosidérine) dans les préparations histologiques ou hématologiques grâce à la coloration ferrique Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
  • Utile pour l’étude de l’anémie ferriprive, de l’hémochromatose et de l’hémosidérose
  • Le fer est coloré en bleu, les noyaux sont colorés en rouge-rose et le cytoplasme est coloré en rose pâle
Spécification
Spécification
Solution d’acide chlorhydrique (20 %)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • nitrocellulose membrane .45
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose