Learn More
Epredia™ Coloration ferrique Richard-Allan Scientific™
Détectez la présence de fer ferrique (hémosidérine) dans les préparations histologiques ou hématologiques grâce à la coloration ferrique Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
Marque: Epredia™ 88013
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Détectez la présence de fer ferrique (hémosidérine) dans les préparations histologiques ou hématologiques grâce à la coloration ferrique Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
- Utile pour l’étude de l’anémie ferriprive, de l’hémochromatose et de l’hémosidérose
- Le fer est coloré en bleu, les noyaux sont colorés en rouge-rose et le cytoplasme est coloré en rose pâle
Spécification
Solution de ferrocyanure de potassium |