Learn More
Epredia™ Éosine-Y alcoolique, éosine-Y avec phloxine, éosine-Y saturée Richard-Allan Scientific™
Bénéficiez d’un contrôle qualité strict des matières premières et du produit fini, ainsi que d’un produit toujours haute qualité avec l’éosine-Y alcoolique, éosine-Y avec phloxine, éosine-Y saturée Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
Marque: Epredia™ 71211
Description
Bénéficiez d’un contrôle qualité strict des matières premières et du produit fini, ainsi que d’un produit toujours haute qualité avec l’éosine-Y alcoolique, éosine-Y avec phloxine, éosine-Y saturée Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
- Un contrôle strict de la qualité des matières premières et des produits finis garantit un produit de haute qualité à chaque fois
- La solution alcoolique d’éosine-Y produit trois variations de couleur distinctes qui améliorent la différenciation entre les muscles, les globules rouges et les tissus conjonctifs
- L’éosine-Y avec la phloxine produit une teinte rougeâtre plus brillante et une différentiation de la couleur cytoplasmique encore plus prononcée que la solution alcoolique d’éosine-Y
- L’éosine-Y saturée est un contre-colorant très intense et rapide qui peut être utilisé pour réaliser des solutions de travail d’éosine-Y
Spécification
Éosine-Y alcoolique | |
1 gal. |
Sécurité et traitement
- Eosin-Y Alcoholic
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P235-Tenir au frais.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.