Learn More
Thermo Scientific Chemicals Riboflavine, 98 %
38.40€ - 400.00€
Identifiants chimiques
CAS | 83-88-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H20N4O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 376.37 |
Numéro MDL | MFCD00005022 |
Clé InChI | AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N |
Synonyme | riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin |
CID PubChem | 71310809 |
SMILES | CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10593871
|
Thermo Scientific Chemicals
132350250 |
25 g | Flacon en verre |
38.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10438870
|
Thermo Scientific Chemicals
132351000 |
100 g | Flacon en verre |
105.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10135783
|
Thermo Scientific Chemicals
132355000 |
500 g | Flacon en verre |
400.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
83-88-5 | |
376.37 | |
AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N | |
71310809 |
C17H20N4O6 | |
MFCD00005022 | |
riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin | |
CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1 |
Spécification
Riboflavin | |
0.31 to 0.33 (A373/A267), 0.36 to 0.39 (A444/A267) | |
Jaune à orange | |
Authentique | |
C17H20N4O6 | |
15, 8325 | |
-125 | |
Solubility in water: 0.07g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in diluted alkalies,,slightly soluble in ethanol and nacl solutions,,insoluble in ethers,chloroform,acetone,benzene,and lipid solvents | |
AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N | |
7,8-dimethyl-10-(2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridine-2,4-dione | |
71310809 | |
98% |
83-88-5 | |
290,0°C | |
1.5% max. (105°C) | |
98% | |
MFCD00005022 | |
− 125.00 (20.00°C c=0.5,0.05 M NaOH) | |
riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin | |
97.5% min. (lambda max. 444nm) (A (1%/1 cm) 328,on dried substance) | |
CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1 | |
376.37 | |
376.36 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-507-1
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche