Learn More
Riboflavine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.95€ - 92.36€
Identifiants chimiques
CAS | 83-88-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H20N4O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 376.37 |
Numéro MDL | MFCD00005022 |
Clé InChI | AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N |
Synonyme | riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin |
CID PubChem | 71310809 |
Nom IUPAC | 7,8-diméthyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tétrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione |
SMILES | CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11489323
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11764.14 |
25 g |
30.95€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11499323
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11764.22 |
100 g |
92.36€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Photoinitiateur de la polymérisation pour les gels PAGE, la riboflavine est utilisée dans la préparation du mononucléotide de flavine (FMN) et de la flavine adénine dinucléotide (FAD). Elle offre également une protection contre le stress oxydatif. Elle est également utilisée comme colorant alimentaire et comme vitamine. De plus, elle est utilisée comme médicament, complément alimentaire pour animaux et complément alimentaire. Par ailleurs, elle est utilisée comme aromatisant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéSoluble dans l’eau, l’éthanol absolu et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’acétone et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les bases, le calcium et les sels métalliques.
Identifiants chimiques
83-88-5 | |
376.37 | |
AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N | |
71310809 | |
CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1 |
C17H20N4O6 | |
MFCD00005022 | |
riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin | |
7,8-diméthyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tétrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione |
Spécification
Riboflavin | |
290°C | |
Odorless | |
MFCD00005022 | |
14,8200 | |
Soluble in water,absolute ethanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in acetone and chloroform. | |
CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1 | |
376.37 | |
376.37 |
83-88-5 | |
98% | |
C17H20N4O6 | |
Light sensitive | |
riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin | |
AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N | |
7,8-diméthyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tétrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione | |
71310809 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-507-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VJ1400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche