Learn More
Acide rhodizonique, sel disodique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10428870
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 523-21-7
Formule moléculaire C6Na2O6
Poids moléculaire (g/mol) 214.04
Numéro MDL MFCD00001650
Clé InChI SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate
CID PubChem 68225
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodizonic acid, disodium salt
Point de fusion >300.0°C
Couleur Vert gris à blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Beilstein 08,536
Merck Index 15,8799
Informations sur la solubilité (0.2% in water) Clear
Nom IUPAC disodium ; 3,4,5,6-tétraoxocyclohexène-1,2-diolate
Poids de la formule 214.04
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Aspect (0.2% aq. soln.) clear
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Rhodizonic acid, disodium salt