Learn More
Fil en rhodium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
503.51€ - 2262.26€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-16-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.91 |
Numéro MDL | MFCD00011201 MFCD03458392 |
Clé InChI | MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac |
CID PubChem | 23948 |
ChEBI | CHEBI:33359 |
Nom IUPAC | rhodium |
SMILES | [Rh] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11307317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011575.BP |
2 cm |
503.51€
2cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011575.BS |
10 cm |
2262.26€
10cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-16-6 | |
102.91 | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
23948 | |
rhodium |
Rh | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac | |
CHEBI:33359 | |
[Rh] |
Spécification
Rhodium wire | |
7440-16-6 | |
Rh | |
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac | |
[Rh] | |
102.91 | |
CHEBI:33359 | |
≈9.74g/m |
1.0mm (0.04 in.) dia. | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
rhodium | |
23948 | |
99.8% | |
Câble |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-125-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante