Learn More
Fil en rhodium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
7.5 cm
10 cm
30 cm
50 cm
250 cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodium wire |
Note relative au nom | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 30 cm |
Pourcentage de pureté | 99.8% |
Poids | ≈2.44g/m |
Forme | Câble |