Learn More
Étalon de rhodium, 1000 mg/l dans 10 % de HNO, (qualité assurance), SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Spécification
Certificat d’analyse | Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. |
Quantité | 500 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1000
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid