Learn More
Poudre de rhodium,325 mesh, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
1237.16€ - 4265.22€
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC rhodium
SMILES [Rh]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11318867
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038514.02
0.5 g
1237.16€
0.50g
11328867
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038514.04
2 g
4265.22€
2g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-16-6
102.91
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
23948
rhodium
Rh
MFCD00011201 MFCD03458392
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CHEBI:33359
[Rh]
Spécification
Rhodium powder
Poudre
Rh
UN3089
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
rhodium
23948
99.95%
7440-16-6
(Base des métaux)
MFCD00011201 MFCD03458392
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
[Rh]
102.91
CHEBI:33359
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228
Matière solide inflammable.
GHS P Statement
P210-P280-P240-P241-P370+P378a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Ground/bond container and receiving equipment.
Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.
H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :POUDRES MÉTALIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-125-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante