Learn More
Oxyde de rhodium(III), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Rh 80,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
1041.18€ - 3578.81€
Identifiants chimiques
CAS 12036-35-0
Numéro MDL MFCD00011205
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11341858
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011814.02
0.5 g
1041.18€
0.50g
11351858
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011814.04
2 g
3578.81€
2g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12036-35-0
MFCD00011205
Spécification
Rhodium(III) oxide
Anhydrous
Noir à gris
(Base des métaux)
Insoluble in water,acetone,conc. Hydrochloric acid,Nitric acid,Aqua regia.
99.9%
Odorless
8.20 g/mL
1100°C (decomposition)
12036-35-0
Poudre
MFCD00011205
253.81
Rh 80.6% min.
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-846-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Oxyde de rhodium(III), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Rh 80,6 % min, Thermo Scientific Chemicals