Learn More
Iodure de rhodium(III), 99,9 % (à base de métaux), Rh 20,8 % min, Thermo Scientific Chemicals
134.00€ - 2374.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15492-38-3 |
---|---|
Formule moléculaire | I3Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 483.62 |
Numéro MDL | MFCD00016311 |
Clé InChI | KXAHUXSHRWNTOD-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | rhodium(3+) triiodide |
SMILES | [Rh+3].[I-].[I-].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11351648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011029.01 |
0.25 g |
134.00€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011029.03 |
1 g |
534.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011029.06 |
5 g |
2374.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15492-38-3 | |
483.62 | |
KXAHUXSHRWNTOD-UHFFFAOYSA-K | |
[Rh+3].[I-].[I-].[I-] |
I3Rh | |
MFCD00016311 | |
rhodium(3+) triiodide |
Spécification
Rhodium(III) iodide | |
Noir | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016311 | |
KXAHUXSHRWNTOD-UHFFFAOYSA-K | |
rhodium(3+) triiodide | |
483.62 | |
Rh 20.8% min. | |
Hygroscopic |
15492-38-3 | |
Cristalline | |
I3Rh | |
Insoluble in water. | |
[Rh+3].[I-].[I-].[I-] | |
483.62 | |
99.9% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H341
Susceptibles d’induire des anomalies génétiques.
GHS P Statement
P281-P201-P202-P308+P313-P405-P501a
Use personal protective equipment as required.
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 239-521-5
missing translation for 'rtecsNumber' : VI9315000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche